2,4-Dinitroaniline stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Moistened with water
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03248.0005
8.03248.0250
8.03248.0005EA
889
CZK
8.03248.0005
8.03248.0250
2,4-Dinitroaniline stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitroaniline
Vzorec:
C₆H₅N₃O₄ MW: 183,12 g/mol Bod varu: 401 °C (1013 hPa) Bod tání: 177…178 °C Hustota: 1,6 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 224 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007151 CAS číslo: 97-02-9 EINECS: 202-553-5 UN: 1596 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03298 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 1 g/l (20 °C) |
Melting Point | 177 - 180 °C |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 224 °C |
pH | 7 (1 g/l, H2O) |
Ignition Point |