2,4-Dinitroaniline 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
116930050
116931000
116935000
ACRO116930050EA
982
CZK
ACRO116930050
ACRO116931000
ACRO116935000
2,4-Dinitroaniline 99%
2,4-Dinitroaniline
Vzorec:
C₆H₅N₃O₄ MW: 183,12 g/mol Bod varu: 401 °C (1013 hPa) Bod tání: 177…180 °C Hustota: 1,6 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 224 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007151 CAS číslo: 97-02-9 EINECS: 202-553-5 UN: 1596 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03298 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to yellow-green to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 176 to 180 °C |
Water | 8 to 15 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.5 % |
Copper (Cu) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Nickel (Ni) | ≤1000 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Sodium (Na) | ≤500 ppm |
Zinc (Zn) | ≤300 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |