Tisk…
4-Nitroanilin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: p-Nitroaniline, pNA
128375000 128371000 128370025
ACRO128375000EA 4970 CZK
ACRO128375000 ACRO128371000 ACRO128370025
4-Nitroanilin 99%
4-Nitroanilin
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.13
Bod varu: 332 °C (760 mmHg)
Bod tání: 146…151 °C
Bod vzplanutí: 199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007858
CAS číslo: 100-01-6
EINECS: 202-810-1
UN: 1661
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06681
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
GC ≥98.5 %