Tisk…
3-Nitroanilin ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: m-Nitroaniline
A10629.0E A10629.22 A10629.36
A10629.0EEA 10060 CZK
A10629.0E A10629.22 A10629.36
3-Nitroanilin ≥98%
3-Nitroanilin
Purity: 98% CAS No.: 99-09-2 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Melting Point: 112-114° Boiling Point: 306° Merck Reference: 14,6582 UN No.: 1661 MDL No.: MFCD00007782
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.13
Bod varu: 306 °C
Bod tání: 112…114 °C
Hustota: 0.901
Bod vzplanutí: 196
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007782
CAS číslo: 99-09-2
EINECS: 202-729-1
UN: 1661
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06679