Tisk…

Anilin, Supelco®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Aminobenzene, Phenylamine

M-Clarity™ quality level = MQ100

51788-1ML-F 51788-5ML-F
51788-1ML-FEA 1960 CZK
51788-1ML-F 51788-5ML-F
Anilin, Supelco®
Aniline
Vzorec: C₆H₅NH₂
MW: 93,13 g/mol
Bod varu: 184 °C (1013 hPa)
Bod tání: –6,2 °C
Hustota: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007629
CAS číslo: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f60e53ae52c1bcb9d16ce9edd1bbdfc66d168aea&vid=d8362e74bf6d8beaad46bf7a66bdc775166e2638&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR