Tisk…
Containers, wide mouth, with screw caps
Dodavatel: KARTELL
5550 5551 5560 5561
KART5550EA 8980 CZK
KART5550 KART5551 KART5560 KART5561
Containers, wide mouth, with screw caps
Nádobky na vzorky Nádoby pro obecné použití
PP, translucent, wide mouth, with screw cap lid.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Available sterile single packed and not sterile.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904