Tisk…
Lopatky, PharmaScoop
Dodavatel: BURKLE
5324-0016 5324-0015 5324-0012 5324-0013 5324-0014 5324-0017 5324-0018 5324-0010 5324-0011
300-0152EA 6190 CZK
300-0152 300-0151 300-0148 300-0149 300-0150 300-0153 300-0154 BURK5324-0010 231-0496
Lopatky, PharmaScoop
Lopatky
Nerezová ocel AISI 316 (1.4401). Lopatky ve velmi kvalitním provedení splňují náročné požadavky kladené na farmaceutický průmysl, uvedené v předpisech FDA:
  • V souladu s GMP
  • Vysoce leštěné
  • Bez hran, štěrbin nebo podříznutí, ve kterých by se zbytky vzorků mohly shromažďovat a kontaminovat následné vzorky
Lopatky splňují požadavky správné výrobní praxe ve výrobě a vzorkovacích aplikacích.