Tisk…
N,N-Dimethyl-4-nitroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L00404.06 L00404.14
L00404.06EA 1040 CZK
L00404.06 L00404.14
N,N-Dimethyl-4-nitroaniline ≥98%
N,N-Dimethyl-4-nitroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 100-23-2 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 163-166° Beilstein Reference: 638087 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00014712
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18
Bod varu: 288
Bod tání: 163…166 °C
Hustota: 1.179 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014712
CAS číslo: 100-23-2
EINECS: 202-832-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III