Tisk…
N,N-Dimethyl-3-nitroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L00401.06 L00401.14
L00401.06EA 889 CZK
L00401.06 L00401.14
N,N-Dimethyl-3-nitroaniline ≥98%
N,N-Dimethyl-3-nitroaniline
Purity: 98% CAS No.: 619-31-8 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 57-60° Beilstein Reference: 1841745 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007236
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Bod varu: 280…285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 57…60 °C
Hustota: 1,313 g/cm³ (17 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007236
CAS číslo: 619-31-8
EINECS: 210-590-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III