Tisk…
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
A18301.14 A18301.22 A18301.30
A18301.14EA 1120 CZK
A18301.14 A18301.22 A18301.30
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline ≥98%
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
Purity: 98% CAS No.: 138-89-6 Molecular Formula: C8H10N2O Formula Weight: 150.18 Melting Point: 84-87° Beilstein Reference: 607293 Merck Reference: 14,6638 UN No.: 1369 MDL No.: MFCD00002063
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 84…87 °C
Hustota: 1,150
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002063
CAS číslo: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
UN: 1369
ADR: 4.2,II
Merck Index: 14,6638