Tisk…
VWR®, Filtry ze skleněných mikrovláken
Dodavatel: VWR Collection
516-0858EA 596 CZK
516-0858 516-0859 516-0860 516-0861 516-0862 516-0863 516-0864 516-0865 516-0866 516-0867 516-0868 516-0869 516-0870 516-0871 516-0872 516-0873 516-0874 516-0875 516-0876 516-0877 516-0879 516-0878 516-0881 516-0882 516-0883 516-0884 516-0885 516-0886 516-0887 516-0888 516-0890 516-0889 516-0343 516-0345 516-0344 516-0346 516-0347 516-0348
VWR®, Filtry ze skleněných mikrovláken
Filtry Filtry ze skleněných mikrovláken
Binder-free glass fibre filters feature fast flow rates, high loading capacity, wide thermal tolerance and excellent precipitate retention.
Type 691: Ideální pro radioimunologický rozbor slabých beta zářičů pomocí scintilačních počtů a pro filtraci vysrážených bílkovin, buněk a buněčných zbytků.
Také je vhodné pro gravimetrické stanovení částic ve vzduchu a monitorování míry znečištění.
Type 692: Doporučené pro filtraci suspendovaných pevných částic v odpadních vodách a také jako předfiltrace pro membránové procesy.
Type 693: Lze použít pro přečištění a monitorování suspendovaných pevných částic v odpadních vodách a vodách. Dále lze použít pro chemii v mořích pro filtraci částic v mořské vodě a v biochemii pro sběr buněk pro radioimunologický rozbor a pro analýzu pojiv.
Type 696: Vhodné pro filtraci a monitoring znečištění vzduchu a vody a také pro sběr buněk.
Grade 698: Due to its higher efficiency, in particle retention for smaller particles, than other glass fibre grades, 698 is suitable for the clarification of protein solutions, filtration of liquids prior to HPLC and critical applications.