Tisk…
Roztoky standardní pro měření vodivosti
Dodavatel: VWR Chemicals
84131.260EA 1350 CZK
84131.260 84132.260 84134.230 84135.260 84136.260 84137.260 84138.260 84139.260 84140.260 84141.260 84142.260 84143.260 84144.260 84145.260 84146.260 84131.180 84135.180 84135.290 84136.180 84136.290 84107.260 84108.260 84149.260 85917.260 85918.260 85919.260
Roztoky standardní pro měření vodivosti
Standardy Standardy vodivostní
Kompletní škála certifikovaných standardních roztoků s hodnotami v rozsahu od 1,3 až do 500000 µs vyhovuje požadavkům jakékoliv elektrochemické analýzy.
  • přesnost standardů ±1%
  • vyhledatelné pomocí databáze NIST, vyhovují požadavkům Eur.Ph. a USP
  • roztoky jsou testovány pomocí testovací metody akreditované INAB podle normy ISO 17025
Standardní hodnoty (25 °C)
Tyto standardní roztoky jsou používané pro stanovení konstanty cely - viz doporučení od výrobce, které je součástí balení.
Prémiové hodnoty (25 °C)
Tyto standardní roztoky slouží pro ověření, že celý měřící systém (zařízení, cela a obsluha) je schopnen přesně rozeznat naměřenou hodnotu vzorku v dané oblasti zájmu (například 20 µs/cm u vody pro farmaceutické využití nebo 100000 µs/cm pro vzorky z životního prostředí).