N,N-Dimethylanilin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
115920010
115920025
115920050
115920100
ACRO115920010EA
1920
CZK
ACRO115920010
ACRO115920025
ACRO115920050
ACRO115920100
N,N-Dimethylanilin 99%
N,N-Dimethylanilin
Vzorec:
C₈H₁₁N MW: 121.18 Bod varu: 193…194 °C (760 mmHg) Bod tání: 1.5…2.5 °C Hustota: 0.95 g/cm³ Bod vzplanutí: 63 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008304 CAS číslo: 121-69-7 EINECS: 204-493-5 UN: 2253 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,03261 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |