N,N-Diethylanilin ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A10560.0D
A10560.0F
A10560.AP
A10560.0DEA
12080
CZK
A10560.0D
A10560.0F
A10560.AP
N,N-Diethylanilin ≥99%
N,N-Diethylanilin
Purity: 99%
CAS No.: 91-66-7
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.24
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5420
Melting Point: -38°
Boiling Point: 215-216°
Beilstein Reference: 742483
Merck Reference: 14,3114
UN No.: 2432
MDL No.: MFCD00009042
Vzorec:
C₁₀H₁₅N MW: 149,24 g/mol Bod varu: 215…216 °C Bod tání: –38 °C Hustota: 0,936 Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009042 CAS číslo: 91-66-7 EINECS: 202-088-8 UN: 2432 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3114 |