N,N-Diethylanilin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
181060010
181060025
181062500
ACRO181060010EA
2100
CZK
ACRO181060010
ACRO181060025
ACRO181062500
N,N-Diethylanilin 99%
N,N-Diethylanilin
Vzorec:
C₁₀H₁₅N MW: 149.24 Bod varu: 215.5 Bod tání: –38 °C Hustota: 0.933 g/cm³ Bod vzplanutí: 84 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009042 CAS číslo: 91-66-7 EINECS: 202-088-8 UN: 2432 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,03140 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |