Methylová oranž, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
M-Clarity™ quality level = MQ200
68250-100G
68250-25G
68250-500G
SIAL68250-100GEA
2020
CZK
SIAL68250-100G
SIAL68250-25G
SIAL68250-500G
Methylová oranž, Sigma-Aldrich®
Methylová oranž
Vzorec:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S MW: 327.34 Bod varu: ∼90 °C (1013 hPa) Bod tání: > 300 °C Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 38 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007502 CAS číslo: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 UN: 3143 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,06127 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...