Tisk…
Methylová oranž ACS, Reag. Ph. Eur.
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01322.0025 1.01322.0100
1.01322.0025EA 2100 CZK
1.01322.0025 1.01322.0100
Methylová oranž ACS, Reag. Ph. Eur.
Methylová oranž
Vzorec: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327.34
Bod varu: ∼90 °C (1013 hPa)
Bod tání: > 300 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 38
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007502
CAS číslo: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06127
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 327.34 g/mol
Bulk Density 200 - 400 kg/m3
pH 6.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials