Tisk…
Methylová oranž
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A17604.22 A17604.36
A17604.22EA 1220 CZK
A17604.22 A17604.36
Methylová oranž
Methylová oranž
CAS No.: 547-58-0 Molecular Formula: C14H14N3NaO3S Formula Weight: 327.34 Odour: Weak, characteristic pH: 6.5 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4732884 Merck Reference: 14,6105 UN No.: 3143 MDL No.: MFCD00007502
Vzorec: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Bod varu: ∼90 °C (1013 hPa)
Bod tání: >300 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007502
CAS číslo: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6105