Methylová oranž ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
CAS No.: 547-58-0
Molecular Formula: C14H14N3NaO3S
Formula Weight: 327.34
Physical Form: Crystalline
Appearance: Orange
Odour: Weak, characteristic
pH: 6.5
Melting Point:
Vzorec:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S Bod varu: ∼90 °C (1013 hPa) Bod tání: >300 °C Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 38 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007502 CAS číslo: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 UN: 3143 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6105 |