Tisk…
Methylová oranž ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
414660100 414660250 414661000
ACRO414660100EA 993 CZK
ACRO414660100 ACRO414660250 ACRO414661000
Methylová oranž ACS
Methylová oranž
Vzorec: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327.34
Bod varu: ∼90 °C (1013 hPa)
Bod tání: >300 °C
Bod vzplanutí: 38
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007502
CAS číslo: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06127
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 3.2 (pink or red) to pH 4.4 (yellow)
Clarity of solution Passes test
Stabilizer 100 to 400 ppm MEHQ