Tisk…
4-Iodophenol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
122390100 122390250 122391000
ACRO122390100EA 1980 CZK
ACRO122390100 ACRO122390250 ACRO122391000
4-Iodophenol 99%
4-Iodophenol
Vzorec: C₆H₅IO
Bod varu: 287 °C (760 mmHg)
Bod tání: 89…94 °C
Hustota: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002327
CAS číslo: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05058
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to pink to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
GC ≥98.5 %