3-Iodophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A11155.09
A11155.18
A11155.09EA
1830
CZK
A11155.09
A11155.18
3-Iodophenol ≥98%
3-Iodophenol
Purity: 98%
CAS No.: 626-02-8
Molecular Formula: C6H5IO
Formula Weight: 220.01
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₅IO Bod tání: 38…43 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002261 CAS číslo: 626-02-8 EINECS: 210-923-2 UN: 3335 ADR: 9, |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...