Tisk…
3-Iodophenol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
249700250 249700050
ACRO249700250EA 4710 CZK
ACRO249700250 ACRO249700050
3-Iodophenol 99%
3-Iodophenol
Vzorec: C₆H₅IO
Bod tání: 38…43 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002261
CAS číslo: 626-02-8
EINECS: 210-923-2
ADR: 9,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to brown or grey or purple or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
GC ≥98.5 %