Tisk…
2-Iodophenol 98
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13599.06 A13599.14 A13599.22
A13599.06EA 814 CZK
A13599.06 A13599.14 A13599.22
2-Iodophenol 98
2-Iodophenol
Purity: 98% CAS No.: 533-58-4 Molecular Formula: C6H5IO Formula Weight: 220.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-41° Boiling Point: 186-187°/160mm Beilstein Reference: 1855300 Merck Reference: 14,5035 MDL No.: MFCD00013963
Vzorec: C₆H₅IO
MW: 220.01
Bod varu: 186…187 °C (160 mmHg)
Bod tání: 39…41 °C
Hustota: 1.947
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013963
CAS číslo: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05057