Tisk…
2-Iodophenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
412480250 412480050 412481000
ACRO412480250EA 2780 CZK
ACRO412480250 ACRO412480050 ACRO412481000
2-Iodophenol 98%
2-Iodophenol
Vzorec: C₆H₅IO
Bod varu: 186…187 °C (160 mmHg)
Bod tání: 37…43 °C
Hustota: 1,8757 g/cm³ (80 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013963
CAS číslo: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05057
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown-red to brown Crystalline powder or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
GC ≥97.5 %