Tisk…
2,4,6-Triiodophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17145.06 A17145.14 A17145.22
A17145.06EA 1270 CZK
A17145.06 A17145.14 A17145.22
2,4,6-Triiodophenol ≥98%
2,4,6-Triiodophenol
Purity: 98% CAS No.: 609-23-4 Molecular Formula: C6H3I3O Formula Weight: 471.80 Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 2046861
Vzorec: C₆H₃I₃O
MW: 471.8
Bod varu: 316
Bod tání: 156…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002179
CAS číslo: 609-23-4
EINECS: 210-186-7