Tisk…
4-Iodoanisole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12144.14 A12144.22 A12144.36
A12144.14EA 1200 CZK
A12144.14 A12144.22 A12144.36
4-Iodoanisole ≥98%
4-Iodoanisole
Purity: 98+% CAS No.: 696-62-8 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 240° Beilstein Reference: 1906692 MDL No.: MFCD00001056
Vzorec: C₇H₇IO
Bod varu: 240 °C
Bod tání: 48…52 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001056
CAS číslo: 696-62-8
EINECS: 211-798-7