Tisk…
4-Iodoanisole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
122320250 122321000 122325000
ACRO122320250EA 1300 CZK
ACRO122320250 ACRO122321000 ACRO122325000
4-Iodoanisole 98%
4-Iodoanisole
Vzorec: C₇H₇IO
Bod varu: 237 °C (726 mmHg)
Bod tání: 46…51 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001056
CAS číslo: 696-62-8
EINECS: 211-798-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to brown Crystalline powder and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %