Tisk…
3-Iodoanisole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-iodoanisole
A14208.06 A14208.14
A14208.06EA 1010 CZK
A14208.06 A14208.14
3-Iodoanisole ≥98%
3-Iodoanisole
Purity: 98% CAS No.: 766-85-8 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6130 Boiling Point: 243-244° Beilstein Reference: 1858896 MDL No.: MFCD00001048
Vzorec: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Bod varu: 243…244 °C
Hustota: 1,780
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001048
CAS číslo: 766-85-8
EINECS: 212-173-1