Tisk…
2-Iodoanisole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Iodo-2-methoxybenzene
A10150.14 A10150.22 A10150.36
A10150.14EA 1380 CZK
A10150.14 A10150.22 A10150.36
2-Iodoanisole ≥99%
2-Iodoanisole
Purity: 99% CAS No.: 529-28-2 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6220 Boiling Point: 240-242° Beilstein Reference: 1860243 Merck Reference: 14,5028 MDL No.: MFCD00001039
Vzorec: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Bod varu: 240…242 °C
Hustota: 1,800
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001039
CAS číslo: 529-28-2
EINECS: 208-456-4
Merck Index: 14,5028