1-Iodo-4-nitrobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23950.06
B23950.14
B23950.22
B23950.06EA
1030
CZK
B23950.06
B23950.14
B23950.22
1-Iodo-4-nitrobenzene ≥98%
1-Iodo-4-nitrobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 636-98-6
Molecular Formula: C6H4INO2
Formula Weight: 249.01
Melting Point: 172-177°
Boiling Point: 288-290°
MDL No.: MFCD00007299
Vzorec:
C₆H₄INO₂ Bod varu: 288…290 °C Bod tání: 172…177 °C Hustota: 2,273 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007299 CAS číslo: 636-98-6 EINECS: 211-272-7 |