Tisk…
1-Iodo-4-nitrobenzene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
122380250 122381000
ACRO122380250EA 2470 CZK
ACRO122380250 ACRO122381000
1-Iodo-4-nitrobenzene 99%
1-Iodo-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄INO₂
Bod varu: 289 °C (772 mmHg)
Bod tání: 171…173 °C
Hustota: 2,273 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007299
CAS číslo: 636-98-6
EINECS: 211-272-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 177 °C
GC ≥98.5 %
UV at 270 nm A: ≤0.05
pH 8 to 9
Titration with HClO4 99.5 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Lead (Pb) ≤0.0005 %