Tisk…
1-Iodo-3-nitrobenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B21605.14 B21605.22
B21605.14EA 1560 CZK
B21605.14 B21605.22
1-Iodo-3-nitrobenzene ≥99%
1-Iodo-3-nitrobenzene
Purity: 99% CAS No.: 645-00-1 Molecular Formula: C6H4INO2 Formula Weight: 249.01 Flash Point: 71°(159°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 279-280° Beilstein Reference: 1525167 UN No.: 2926 MDL No.: MFCD00007218
Vzorec: C₆H₄INO₂
Bod varu: 279…280 °C
Bod tání: 35…38 °C
Hustota: 2,227 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 71 °C (159 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007218
CAS číslo: 645-00-1
EINECS: 211-427-9
UN: 2926
ADR: 4.1,III