Tisk…
1-Iodo-2-nitrobenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12100.14 A12100.22
A12100.14EA 2710 CZK
A12100.14 A12100.22
1-Iodo-2-nitrobenzene ≥97%
1-Iodo-2-nitrobenzene
Purity: 97% CAS No.: 609-73-4 Molecular Formula: C6H4INO2 Formula Weight: 249.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 288-289° Beilstein Reference: 2044110 MDL No.: MFCD00007088
Vzorec: C₆H₄INO₂
MW: 249.01
Bod varu: 288…289 °C
Bod tání: 48…52 °C
Hustota: 1.9186 g/cm³ (75 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007088
CAS číslo: 609-73-4
EINECS: 210-200-1