4-Iodoaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21936.18
B21936.30
B21936.18EA
1800
CZK
B21936.18
B21936.30
4-Iodoaniline ≥98%
4-Iodoaniline
Purity: 98%
CAS No.: 540-37-4
Molecular Formula: C6H6IN
Formula Weight: 219.03
Melting Point: 61-64°
Beilstein Reference: 774101
Merck Reference: 14,5027
MDL No.: MFCD00007848
Vzorec:
C₆H₆IN MW: 219.02 Bod varu: 262 Bod tání: 61…64 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007848 CAS číslo: 540-37-4 EINECS: 208-743-4 Merck Index: 13,05049 |