Tisk…
4-Iodoaniline 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
156610250 156611000 156615000
ACRO156610250EA 1700 CZK
ACRO156610250 ACRO156611000 ACRO156615000
4-Iodoaniline 99%
4-Iodoaniline
Vzorec: C₆H₆IN
Bod varu: 262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 59…64 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007848
CAS číslo: 540-37-4
EINECS: 208-743-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05049
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to grey-brown to dark grey Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥98.5 %