Tisk…
2-Iodoaniline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
122300050 122300250 122301000
ACRO122300050EA 1480 CZK
ACRO122300050 ACRO122300250 ACRO122301000
2-Iodoaniline 98%
2-Iodoaniline
Vzorec: C₆H₆IN
Bod varu: 263 °C (1013 hPa)
Bod tání: 53…58 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007680
CAS číslo: 615-43-0
EINECS: 210-426-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥97.5 %