Tisk…
3,5-Diiodosalicylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A19786.22 A19786.36
A19786.22EA 3400 CZK
A19786.22 A19786.36
3,5-Diiodosalicylic acid ≥97%
3,5-Diiodosalicylic acid
Purity: 97% CAS No.: 133-91-5 Molecular Formula: C7H4I2O3 Formula Weight: 389.91 Melting Point: 228-234° Beilstein Reference: 2615358 Merck Reference: 14,3190 MDL No.: MFCD00002444
Vzorec: C₇H₄I₂O₃
Bod varu: 381 °C (1013 hPa)
Bod tání: 228…234 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002444
CAS číslo: 133-91-5
EINECS: 205-124-0
Merck Index: 14,3190