Tisk…
5-Iodosalicylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-5-iodobenzoic acid
B21291.14 B21291.22 B21291.36
B21291.14EA 1330 CZK
B21291.14 B21291.22 B21291.36
5-Iodosalicylic acid ≥97%
5-Iodosalicylic acid
Purity: 97% CAS No.: 119-30-2 Molecular Formula: C7H5IO3 Formula Weight: 264.02 Melting Point: 194-199° Beilstein Reference: 2090443
Vzorec: C₇H₅IO₃
MW: 264,02 g/mol
Bod varu: 371 °C (1013 hPa)
Bod tání: 194…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002458
CAS číslo: 119-30-2
EINECS: 204-313-5