Tisk…
4-Iodobenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: p-Iodobenzoic acid
124480100 124480500
ACRO124480100EA 1450 CZK
ACRO124480100 ACRO124480500
4-Iodobenzoic acid 98%
4-Iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Bod varu: 319 °C (1013 hPa)
Bod tání: 270…274 °C
Hustota: 2,184 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002533
CAS číslo: 619-58-9
EINECS: 210-603-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 270 to 274 °C
HPLC ≥97.5 %