Tisk…
2-Iodobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: o-Iodobenzoic acid
A10563.14 A10563.22 A10563.36
A10563.14EA 872 CZK
A10563.14 A10563.22 A10563.36
2-Iodobenzoic acid ≥98%
2-Iodobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 88-67-5 Molecular Formula: C7H5IO2 Formula Weight: 248.02 Melting Point: 160-164° Beilstein Reference: 1861406 Merck Reference: 14,5030 MDL No.: MFCD00002419
Vzorec: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Bod varu: 314 °C (1013 hPa)
Bod tání: 160…164 °C
Hustota: 2,250
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002419
CAS číslo: 88-67-5
EINECS: 201-850-7
Merck Index: 14,5030