Tisk…
2-Iodobenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
122340250 122341000 122345000
ACRO122340250EA 931 CZK
ACRO122340250 ACRO122341000 ACRO122345000
2-Iodobenzoic acid 98%
2-Iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅IO₂
Bod varu: 314 °C (1013 hPa)
Bod tání: 161…163 °C
Hustota: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002419
CAS číslo: 88-67-5
EINECS: 201-850-7
Merck Index: 13,05052
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Calcium (Ca) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.005 %