2,3,5-Triiodobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
TIBA
L02679.06
L02679.14
L02679.22
L02679.06EA
1350
CZK
L02679.06
L02679.14
L02679.22
2,3,5-Triiodobenzoic acid ≥98%
2,3,5-Triiodobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 88-82-4
Molecular Formula: C7H3I3O2
Formula Weight: 499.81
Melting Point: 220-222°
Beilstein Reference: 1955088
Vzorec:
C₇H₃I₃O₂ MW: 499,81 g/mol Bod varu: 416 °C (1013 hPa) Bod tání: 220…222 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002420 CAS číslo: 88-82-4 EINECS: 201-859-6 |