Tisk…
4-Iodobenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: p-Iodobenzonitrile
B25104.06 B25104.14 B25104.22
B25104.06EA 2290 CZK
B25104.06 B25104.14 B25104.22
4-Iodobenzonitrile ≥98%
4-Iodobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 3058-39-7 Molecular Formula: C7H4IN Formula Weight: 229.02 Melting Point: 125-127° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00051310
Vzorec: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 125…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051310
CAS číslo: 3058-39-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III