Tisk…

4-Iodobenzonitrile 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: p-Iodobenzonitrile

412380250 412380050
ACRO412380250EA 7730 CZK
ACRO412380250 ACRO412380050
4-Iodobenzonitrile 99%
4-Iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 125…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051310
CAS číslo: 3058-39-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Light yellow to yellow-brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm Amylene

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR