Tisk…
3-Iodobenzonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
368600010 368600100
ACRO368600010EA 486 CZK
ACRO368600010 ACRO368600100
3-Iodobenzonitrile 97%
3-Iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Bod tání: 39…44 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079762
CAS číslo: 69113-59-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %