Tisk…
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Diiodo4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzaldehyde
L01060.09 L01060.18
L01060.09EA 2710 CZK
L01060.09 L01060.18
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde ≥98%
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 1948-40-9 Molecular Formula: C7H4I2O2 Formula Weight: 373.92 Melting Point: 198-206° Beilstein Reference: 1283414
Vzorec: C₇H₄I₂O₂
MW: 373,92 g/mol
Bod tání: 198…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014670
CAS číslo: 1948-40-9
EINECS: 217-754-3