5-Iodovanillin ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
A15162.09
A15162.18
A15162.30
A15162.09EA
999
CZK
A15162.09
A15162.18
A15162.30
5-Iodovanillin ≥98%
5-Iodovanillin
Purity: 98%
CAS No.: 5438-36-8
Molecular Formula: C8H7IO3
Formula Weight: 278.05
Odour: Irritating
Melting Point: 181-184°
Beilstein Reference: 2049762
MDL No.: MFCD00006941
Vzorec:
C₈H₇IO₃ Bod varu: 335 °C (1013 hPa) Bod tání: 181…184 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006941 CAS číslo: 5438-36-8 EINECS: 226-617-7 |