Tisk…
5-Iodovanillin 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
156670050 156670250
ACRO156670050EA 828 CZK
ACRO156670050 ACRO156670250
5-Iodovanillin 97%
5-Iodovanillin
Vzorec: C₈H₇IO₃
Bod varu: 335 °C (1013 hPa)
Bod tání: 180…184 °C
MDL Number: MFCD00006941
CAS číslo: 5438-36-8
EINECS: 226-617-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥96.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.01