2-Iodobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L17446.03
L17446.06
L17446.03EA
3110
CZK
L17446.03
L17446.06
2-Iodobenzaldehyde ≥98%
2-Iodobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 26260-02-6
Molecular Formula: C7H5IO
Formula Weight: 232.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 36-37°
Boiling Point: 102°/3mm
Beilstein Reference: 1927296
MDL No.: MFCD00039570
Vzorec:
C₇H₅IO MW: 232,02 g/mol Bod varu: 102 °C (3 mmHg) Bod tání: 36…37 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00039570 CAS číslo: 26260-02-6 |